Documenti fondamentali
Z324922
BRAND® BLAUBRAND® bulb pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 2 mL, one mark
Scegli un formato
12 EA
CHF 84.20
CHF 84.20
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
CHF 84.20
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
CHF 84.20
Check Cart for Availability
Materiali
AR-Glas®
Descrizione
total delivery Ex + 15 sec waiting time
Caratteristiche
class AS
Confezionamento
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 29703
Capacità
2 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
All BLAUBRAND bulb pipettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
According to DIN EN ISO 648.
Altre note
BR29703 (India)
Note legali
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.