BR27818
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
camber 1 mL , with 0.1 mL subdivisions, type 2
Sinonimo/i:
BLAUBRAND®, Graduated Pipettes, Pipettes
Scegli un formato
CHF 75.40
Scegli un formato
About This Item
CHF 75.40
Prodotti consigliati
Materiali
AR-Glas®
agenzia
according to DIN 12 697
Caratteristiche
class AS
graduation
Confezionamento
pack of 12
Produttore/marchio commerciale
BRAND 27818
Campo di misura
accuracy: 0.1 mL
curvatura
1 mL , with 0.1 mL subdivisions
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Protocolli
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.