Documenti fondamentali
BR23755
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Dr. Schilling
burette size 15 mL, bottle size 500 mL, AR-Glass
Sinonimo/i:
Automatic Burettes, Burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
Scegli un formato
1 EA
CHF 89.30
CHF 89.30
Spedizione prevista il27 marzo 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 89.30
About This Item
Codice UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
CHF 89.30
Spedizione prevista il27 marzo 2025
Materiali
AR-Glass
Caratteristiche
Schellbach stripe
graduated in black
Produttore/marchio commerciale
BRAND 23755
Campo di misura del volume
15 mL, accuracy: ±0.08 mL
Dimensioni bottiglia
500 mL
Dimens. buretta
15 mL
Descrizione generale
SILBERBRAND Schellbach Stripe - Short marks at major graduations. Reading at point of contact of the two tips.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)