Documenti fondamentali
DWK241702706
DURAN® reaction flask with ground joint
glass flask, flask capacity (100 mL), single neck, round bottom, neck joint: ST/NS 29/32
Sinonimo/i:
241702706
Scegli un formato
10 EACH
CHF 228.00
CHF 228.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EACH
CHF 228.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 228.00
Check Cart for Availability
Materiali
glass flask
round bottom
Giunto
joint: ST/NS neck29/32
Caratteristiche
lid
Confezionamento
pkg of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 241702706
Capacità pallone
(100 mL)
Descrizione generale
Tight closure due to standard ground joint. The geometry permits very uniform heating. Closable with glass and plastic stopper
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)