Documenti fondamentali
BR23753
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Dr. Schilling
burette size 10 mL, bottle size 500 mL, AR-Glass
Sinonimo/i:
Automatic Burettes, Burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
Scegli un formato
1 EA
CHF 93.40
CHF 93.40
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 93.40
About This Item
Codice UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
CHF 93.40
Check Cart for Availability
Materiali
AR-Glass
Caratteristiche
Schellbach stripe
graduated in black
Produttore/marchio commerciale
BRAND 23753
Campo di misura del volume
10 mL, accuracy: ±0.05 mL
Dimensioni bottiglia
500 mL
Dimens. buretta
10 mL
Descrizione generale
SILBERBRAND Schellbach Stripe - Short marks at major graduations. Reading at point of contact of the two tips.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)