Documenti fondamentali
BR144391
BRAND® stopper
red rubber, H 30 mm, top diam. 32 mm
Sinonimo/i:
Stoppers
About This Item
Codice UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.43
Materiali
red rubber
Confezionamento
pack of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 144391
Altezza
30 mm
Diam. alla base
26 mm
Diametro sommità
32 mm
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)