Documenti fondamentali
BR144330
BRAND® stopper
silicone, H 25 mm, top diam. 22 mm
Sinonimo/i:
Stoppers
Scegli un formato
10 EA
CHF 31.90
CHF 31.90
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
CHF 31.90
About This Item
Codice UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.35
CHF 31.90
Check Cart for Availability
Materiali
silicone
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 144330
Altezza
25 mm
Diam. alla base
17 mm
Diametro sommità
22 mm
Descrizione generale
The BRAND® stopper is made from natural-colored silicone (SI), providing a reliable sealing solution for various laboratory applications.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)