Documenti fondamentali
BR144382
BRAND® stopper
red rubber, H 20 mm, top diam. 12 mm
Sinonimo/i:
Stoppers
Scegli un formato
25 EA
CHF 15.40
CHF 15.40
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 EA
CHF 15.40
About This Item
Codice UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.35
CHF 15.40
Check Cart for Availability
Materiali
red rubber
Confezionamento
pack of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 144382
Altezza
20 mm
Diam. alla base
8 mm
Diametro sommità
12 mm
Descrizione generale
The BRAND® stopper is made from natural rubber (NR) and is available in a vibrant red color. This stopper provides an effective sealing solution for various laboratory applications.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)