Documenti fondamentali
BR114715
BRAND® universal sample tube
diam. × L 16 mm × 100 mm
Sinonimo/i:
Test tubes, Tubes
Scegli un formato
2000 EA
CHF 124.00
CHF 124.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2000 EA
CHF 124.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 124.00
Check Cart for Availability
Materiali
clear
colorless tube
polystyrene tube
round bottom
Descrizione
RCF max - 2000
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
RCF 2,000 × g
graduations: no
Confezionamento
pack of 3000 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 114715
diam. × lung.
16 mm × 100 mm
Descrizione generale
The BRAND® universal sample tube is constructed from transparent polystyrene (PS), providing clear visibility for monitoring samples. Its versatile design makes it suitable for a wide range of laboratory applications, from sample collection to storage.
Caratteristiche e vantaggi
Excellent sample visibility
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)