Documenti fondamentali
BR113020
BRAND® forcep with rounded ends
polyoxymethylene, L 250 mm
Sinonimo/i:
Forceps
About This Item
Codice UNSPSC:
41122405
NACRES:
NB.35
Materiali
polyoxymethylene
Produttore/marchio commerciale
BRAND 113020
Lunghezza
250 mm
Descrizione generale
POM, glass-fiber reinforced. Round ends.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Tweezers Style #3, very sharp, PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
T5540
Tweezers
OneRack® Test Tube Rack Full, polyoxymethylene (fiberglass reinforced), size 24 wells, well diam. 30 mm, blue
HS27515B
OneRack® Test Tube Rack
Artis tweezer Style 5-SA
Z742676
Artis tweezer