Documenti fondamentali
BMSV1002S8
Sigma-Aldrich
Aspire Laboratory Aspirator Accessories
Optional eight channel adapter, fine tip stainless steel
Sinonimo/i:
multichannel aspiration adapter, vacuum aspirator multichannel adapter
Scegli un formato
1 EA
CHF 164.00
CHF 164.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 164.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.13
CHF 164.00
Check Cart for Availability
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific V1002-S8
Categorie correlate
Descrizione generale
Accessories designed for use with Aspire laboratory aspirator.
The aspirator 8-channel fine capillary tip adapter is manufactured from stainless steel and enables fine control aspiration.
Note legali
6538 is a trademark of American Type Culture Collection
Aspire is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)