Z675490
Scienceware vacuum aspirator bottle with trap
pkg of 1 ea, capacity 0.5 gal (1.9 L)
Sinonimo/i:
bottle aspirator
Scegli un formato
CHF 304.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 304.00
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F19917-0001
Capacità
0.5 gal (1.9 L)
Categorie correlate
Descrizione generale
- Compact design
- All parts are autoclavable
- Safe and convenient aspiration using vacuum source
- Includes trap to prevent fluid flow to vacuum source
- Use to gather media, waste chemicals, cell washing solution
- All parts, except the clear PVC tubing, are autoclavable at 121ºC (250ºF)
- Tubing is 1/4 in. I.D. and 3/8 in. O.D.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)