Documenti fondamentali
BMSV0020F1
Sigma-Aldrich
Aspire Laboratory Aspirator Accessories
Hydrophobic filter
Scegli un formato
1 EA
CHF 38.80
CHF 38.80
Spedizione prevista il04 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 38.80
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.79
CHF 38.80
Spedizione prevista il04 aprile 2025
Confezionamento
pk of 1 ea (1 filter each included)
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific V0020-F1
Descrizione generale
Accessories designed for use with Aspire laboratory aspirator.
Aspire Laboratory Aspirator Accessories, Hydrophobic filter blocks the entering of fluids into the pump unit. It also protects the pump unit from bacterial contamination.
Caratteristiche e vantaggi
  • Provides a barrier to protect against bacterial contamination of pump unit
Note legali
6538 is a trademark of American Type Culture Collection
Aspire is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)