Documenti fondamentali
BAF182350000
Tubing holder clip for beakers
pack of 6 ea
Scegli un formato
6 EA
CHF 44.30
CHF 44.30
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6 EA
CHF 44.30
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.51
CHF 44.30
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
autoclavable
Confezionamento
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F18235-0000
Categorie correlate
Descrizione generale
This polypropylene clip captures and holds flexible tubing firmly in place in beakers or other open containers. It fits snugly over the edge and has a 51 mm (2 in.) long arm with a hole to accept tubing up to 9.5 mm (3/8 in.) O.D. 6 per bag
Holds tubing of 3/8 in. OD in place over edge of beakers or other open containers with a wall thickness of up to 1/4 in.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)