Documenti fondamentali
B72604
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-methylnaphthalene
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3C10H6Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.09
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.651 (lit.)
P. ebollizione
162-164 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.419 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(Br)c2ccccc12
InChI
1S/C11H9Br/c1-8-6-7-11(12)10-5-3-2-4-9(8)10/h2-7H,1H3
IDRVLLRKAAHOBP-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)