Documenti fondamentali
B14205
Sigma-Aldrich
3-Benzoylpyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H9NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
P. ebollizione
307 °C (lit.)
Punto di fusione
36-40 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C(c1ccccc1)c2cccnc2
InChI
1S/C12H9NO/c14-12(10-5-2-1-3-6-10)11-7-4-8-13-9-11/h1-9H
RYMBAPVTUHZCNF-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
150 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
P Eyer et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 13(11), 649-659 (1983-11-01)
3-Benzoylpyridine (3-BP), a decomposition product of the soman antidote, HGG-12 (3-benzoylpyridino(1)-methyl 2'-hydroxyiminomethylpyridino(1')methyl ether dichloride) was rapidly metabolized in the isolated perfused rat liver, giving 3-(alpha-hydroxybenzyl)pyridine and its corresponding glucuronide, 3-benzoylpyridine-N-oxide, and 3-(alpha-hydroxybenzyl)pyridine-N-oxide. The latter is formed both from 3-(alpha-hydroxybenzyl)pyridine and
M Murray et al.
Chemico-biological interactions, 113(3), 161-173 (1998-08-26)
3-Benzoylpyridine (3BP) is a major metabolite of HGG-12, and oxime that has been synthesized as a potential antidote to the toxic effects of soman and other anticholinesterases. Structural similarities exist between 3BP, the cytochrome P450 (CYP)-inducer metyrapone (MET) and other