Documenti fondamentali
ALD00615
Sigma-Aldrich
Ethyl (S,E)-2-((mesitylsulfinyl)imino)acetate
≥95%
Scegli un formato
250 MG
CHF 334.00
CHF 334.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 334.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H17NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
CHF 334.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[S](=O)(\N=C\C(=O)OCC)c1c(cc(cc1C)C)C
InChI
1S/C13H17NO3S/c1-5-17-12(15)8-14-18(16)13-10(3)6-9(2)7-11(13)4/h6-8H,5H2,1-4H3/b14-8+
OUMNTVUUJPMNPJ-RIYZIHGNSA-N
Applicazioni
Ethyl (S,E)-2-((mesitylsulfinyl)imino)acetate is a chiral glyoxylate-derived sulfinimine reagent used for the synthesis of optically pure amino acids through a decarboxylative radical cross-coupling reaction.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Shengyang Ni et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(44), 14560-14565 (2018-09-14)
The direct union of primary, secondary, and tertiary carboxylic acids with a chiral glyoxylate-derived sulfinimine provides rapid access into a variety of enantiomerically pure α-amino acids (>85 examples). Characterized by operational simplicity, this radical-based reaction enables the modular assembly of