ALD00608
Ni(bpy)3Br2
Sinonimo/i:
Trisbipyridylnickel dibromide
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Baran Group offers zinc-based reagents for versatile transformations in organic synthesis.