Documenti fondamentali
233730
Sigma-Aldrich
Nickel(II) bromide hydrate
98%
Scegli un formato
25 G
CHF 47.00
CHF 47.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 47.00
About This Item
Formula condensata:
NiBr2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.50 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 47.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Composizione
Degree of hydration, 1-2
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: nickel
Stringa SMILE
O.Br[Ni]Br
InChI
1S/2BrH.Ni.H2O/h2*1H;;1H2/q;;+2;/p-2
LQJMXNQEJAVYNB-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.