Documenti fondamentali
ALD00558
Sigma-Aldrich
1-((3,5-Difluorophenyl)sulfonyl)bicyclo[1.1.0]butane
95%
Sinonimo/i:
Baran cyclobutylation reagent
Scegli un formato
500 MG
CHF 361.00
CHF 361.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 361.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8F2O2S
Peso molecolare:
230.23
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 361.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
1-((3,5-Difluorophenyl)sulfonyl)bicyclo[1.1.0]butane can be used as a cyclobutylation agent to introduce bicyclobutane group onto a variety of amines and thiols without affecting other functional groups.[1]
Applicazioni
The following "spring-loaded" electrophile is a convenient reagent for the installation of cyclobutane to primary and secondary amines. This product is one of several synthetically useful reagents reported by Baran and coworkers on strain-release amination.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
1-((3, 5-Difluorophenyl) sulfonyl) bicyclo [1.1. 0] butane
Lopchuk JM and Baran PS
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition, 1-3 (2001)
Contenuto correlato
Baran Group offers zinc-based reagents for versatile transformations in organic synthesis.