Documenti fondamentali
ALD00600
Sigma-Aldrich
Zhu-Yu Auxiliary
98%
Sinonimo/i:
1-Carboxy-1-methylethoxyammonium chloride, 2,2-Dimethyl aminooxyacetic, 2-(Aminooxy)-2-methylpropanoic acid hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H10ClNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Saggio
98%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
Disponibilità
available only in USA
Punto di fusione
150-165 °C
Stringa SMILE
[Cl-].NOC(C)(C)C(=O)O.[H+]
InChI
1S/C4H9NO3.ClH/c1-4(2,8-5)3(6)7;/h5H2,1-2H3,(H,6,7);1H
ZJPZGAAOCIFBDI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
The Zhu-Yu Auxiliary was reported by Jin-Quan Yu′s lab to be an effective auxiliary for the Pd(II)-catalyzed ß-C(sp3)-H(hetero)arylation of ketones.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Self-react. C
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.