Documenti fondamentali
ALD00586
Sigma-Aldrich
Pyridin-3-yl sulfurofluoridate
95%
Scegli un formato
500 MG
CHF 44.30
CHF 44.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 44.30
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4FNO3S
Peso molecolare:
177.15
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
CHF 44.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Pyridin-3-yl sulfurofluoridate can be used in the Pd-catalyzed Suzuki-Miyuara cross-coupling reaction. The fluorosulfate functionality was shown by Sharpless and coworkers to have distinct reactivity in comparison to other functional groups used in Suzuki-Miyuara reactions, such as bromides, chlorides and triflates. This inherent property provides a strong potential for selective Suzuki-Miyuara couplings for chemoselective reaction sequences.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.