ALD00574
(1R,4R)-1-((4-(Trifluoromethyl)phenyl)sulfonyl)bicyclo[2.1.0]pentane, (-)-R-enantiomer
95%
Saggio
95%
Stato
powder or chunks (crystals)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccc(cc1)[S](=O)(=O)C32C(C3)CC2
InChI
KAKTWVYNDZQZCE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)