Documenti fondamentali
ALD00238
Sigma-Aldrich
Sodium trifluoropropylsulfinate
Sinonimo/i:
Baran TFPS-Na Reagent
Scegli un formato
1 G
CHF 437.00
CHF 437.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 437.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H4F3NaO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 437.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
Stringa SMILE
O=S(CCC(F)(F)F)[O-].[Na+]
InChI
1S/C3H5F3O2S.Na/c4-3(5,6)1-2-9(7)8;/h1-2H2,(H,7,8);/q;+1/p-1
DVCULODZLVVYHT-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Radical-Based Regioselective C–H Functionalization of Electron-Deficient Heteroarenes: Scope; Tunability; and Predictability
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.