Documenti fondamentali
ALD00190
Sigma-Aldrich
2-Cyanobenzenesulfonyl fluoride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H4FNO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Punto di fusione
84-89 °C
Stringa SMILE
FS(C1=C(C#N)C=CC=C1)(=O)=O
InChI
1S/C7H4FNO2S/c8-12(10,11)7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H
QUTDICSOQYSJEE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.