Documenti fondamentali
A70003
Sigma-Aldrich
4-Nitro-1-naphthylamine
97%
Sinonimo/i:
1-Amino-4-nitronaphthalene
Scegli un formato
5 G
CHF 283.00
CHF 283.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 283.00
About This Item
Formula condensata:
H2NC10H6NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.18
Beilstein:
2211897
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 283.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
190-193 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc([N+]([O-])=O)c2ccccc12
InChI
1S/C10H8N2O2/c11-9-5-6-10(12(13)14)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,11H2
BVPJPRYNQHAOPQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Jo-Ann Osei-Twum et al.
Drug development and industrial pharmacy, 41(7), 1130-1136 (2014-06-26)
Amphotericin B (AmB) is a highly efficacious therapeutic for invasive fungal infections and protozoal diseases. Increasing prevalence of these conditions warrants the development of an oral AmB formulation. Efflux transporters, such as the ABCB1 gene product P-glycoprotein, affect the oral