A43405
1-Amino-4-bromonaphthalene
97%
Sinonimo/i:
4-Bromo-1-naphthylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
102-103 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc(Br)c2ccccc12
InChI
1S/C10H8BrN/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,12H2
LIUKLAQDPKYBCP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3