122513
2-Amino-3-hydroxypyridine
98%
Sinonimo/i:
2-Amino-3-pyridinol
Saggio
98%
Punto di fusione
168-172 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ncccc1O
InChI
1S/C5H6N2O/c6-5-4(8)2-1-3-7-5/h1-3,8H,(H2,6,7)
BMTSZVZQNMNPCT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?