Documenti
A46005
Sigma-Aldrich
4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H6ClN3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.64
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
130-132 °C (lit.)
Stringa SMILE
CSc1nc(N)cc(Cl)n1
InChI
1S/C5H6ClN3S/c1-10-5-8-3(6)2-4(7)9-5/h2H,1H3,(H2,7,8,9)
ISUXMAHVLFRZQU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3