Documenti fondamentali
96414
Sigma-Aldrich
Z-Dap(Fmoc)-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Nα-Z-Nβ-Fmoc-L-2,3-diaminopropionic acid, Z-3-(Fmoc-amino)-L-alanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H24N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
460.48
Beilstein:
6356947
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H](CNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)NC(=O)OCc4ccccc4
InChI
1S/C26H24N2O6/c29-24(30)23(28-26(32)33-15-17-8-2-1-3-9-17)14-27-25(31)34-16-22-20-12-6-4-10-18(20)19-11-5-7-13-21(19)22/h1-13,22-23H,14-16H2,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)/t23-/m0/s1
MVKNXKRRMCSKJJ-QHCPKHFHSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)