Documenti fondamentali
95887
Sigma-Aldrich
4-(Z-Amino)-1-butanol
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Benzyl N-(4-hydroxybutyl)carbamate
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2O2CNH(CH2)4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.27
Beilstein:
2214428
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Punto di fusione
81-84 °C
Gruppo funzionale
Cbz
amine
hydroxyl
Stringa SMILE
OCCCCNC(OCC1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C12H17NO3/c14-9-5-4-8-13-12(15)16-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,14H,4-5,8-10H2,(H,13,15)
BNFLPFDVXGOHJY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)