95314
Hydrogen peroxide–Urea adduct
purum p.a., "rapid-soluble", tablet (1 g each)
Sinonimo/i:
Hydrogen peroxide–Urea adduct, Carbamide Per hydrate, Carbamide peroxide, Percarbamide, Urea hydrogen peroxide
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
23.3 mmHg ( 30 °C)
Grado
purum p.a.
Forma fisica
tablet (1 g each)
Qualità
"rapid-soluble"
Composizione
active oxygen, 15-17%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Punto di fusione
90-93 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
OO.NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O.H2O2/c2-1(3)4;1-2/h(H4,2,3,4);1-2H
AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant used as an oxidant
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?