Documenti fondamentali
94817
Sigma-Aldrich
1-Hexylpiperazine
≥98.0% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H22N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.30
Beilstein:
7853961
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.466
Densità
0.877 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCN1CCNCC1
InChI
1S/C10H22N2/c1-2-3-4-5-8-12-9-6-11-7-10-12/h11H,2-10H2,1H3
WRFUXAYDZDQDKY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)