Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H14N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.25
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
224-261-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2816320
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
N-(4-Aminobenzoyl)-
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
off-white to beige
mp
175 °C (dec.)
application(s)
detection
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ccc(cc1)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H14N2O5/c13-8-3-1-7(2-4-8)11(17)14-9(12(18)19)5-6-10(15)16/h1-4,9H,5-6,13H2,(H,14,17)(H,15,16)(H,18,19)/t9-/m0/s1
InChI key
GADGMZDHLQLZRI-VIFPVBQESA-N
Application
N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutamic acid (ABG) is used as a strong UV absorbing tag for the derivitization of oligosaccharides to enhance their detection in analytical methods such as capillary zone electrophoresis (CZE).
Biochem/physiol Actions
N-p-Aminobenzoyl)-L-glutamic acid is a folate catabolite that can be metabolized by bacterial p-aminobenzoate auxotrophs possessing the enzyme p-aminobenzoyl-glutamate hydrolase.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?