Documenti fondamentali
93860
Sigma-Aldrich
2-(1-Aminocyclohexyl)acetic acid hydrochloride
≥95.0% (AT)
Sinonimo/i:
1-Aminocyclohexaneacetic acid hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H15NO2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.67
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95.0% (AT)
Stato
solid
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl.NC1(CCCCC1)CC(O)=O
InChI
1S/C8H15NO2.ClH/c9-8(6-7(10)11)4-2-1-3-5-8;/h1-6,9H2,(H,10,11);1H
PKGBGSODHWQGTQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)