935611
4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one
≥99.9%, anhydrous, battery grade
Sinonimo/i:
VEC, Vinyl ethylene carbonate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
battery grade
Livello qualitativo
Descrizione
Application: Battery manufacturing
Saggio
≥99.9%
Stato
liquid
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
≤100 ppm H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.45 (lit.)
P. ebollizione
237 °C/733 mmHg (lit.)
Densità
1.188 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=CC1COC(=O)O1
InChI
1S/C5H6O3/c1-2-4-3-7-5(6)8-4/h2,4H,1,3H2
BJWMSGRKJIOCNR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
206.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96.9 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)