934852
Probe kit
Four line
Sinonimo/i:
4-line probe kit
About This Item
Prodotti consigliati
probe size
3
Descrizione
Max current: 0.5A
Coating: Au
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Larg. × lung.
1 mm × 5 mm , Line
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)