934739
Sodium manganese oxide
electrode sheet, aluminum substrate, size 5 in. × 10 in.
Sinonimo/i:
Manganese oxide cathode, Sodium-ion battery cathode
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
aluminum substrate
Livello qualitativo
Grado
battery grade
Descrizione
2.5 V vs Na/Na+
Application: Battery Manufacturing
Saggio
≥98%
Forma fisica
sheet
Composizione
Active material loading 8.6 mg/cm2 ± 5%
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Misura
5 in. × 10 in.
Spessore
16 μm , aluminum current collector
25-50 μm
72-80 μm , excluding current collector
Dimensione particelle
1-2 μm (active material characteristic)
Capacità
0.90 mAh/cm2±5 % (Areal capacity)
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3