Documenti fondamentali
933295
Sigma-Aldrich
SEM Sample Holder
Multiple Holder for 8 Pins Hitachi, M4
Sinonimo/i:
8-pin SEM mount
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Descrizione generale
EMS techware
Applicazioni
This 50 mm in diameter multi pin holder is designed to save time. It is made from machined aluminum with stainless steel Allen wrench screws. It accommodates up to eight standard 12.7 mm (½") pin stubs, increasing productivity.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)