933309
SEM Sample Holder
45° Pin Stub Holder, size 3.2 mm , (1/8”) pin
Sinonimo/i:
Vertical mount
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Misura
3.2 mm , (1/8”) pin
Categorie correlate
Descrizione generale
EMS techware
Applicazioni
Allows for a higher SE signal without having to tilt the specimen stage and it accommodates any standard 12.7 mm (½") pin stubs with 3.2 mm (⅛") pin.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)