Documenti fondamentali
933287
Sigma-Aldrich
SEM Sample Holder
Multi Pin Holder for 8 Pin Stubs, 3.2mm (1⁄8”)
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Descrizione generale
EMS techware
Applicazioni
This 50 mm in diameter multi pin holder is designed to save time. It is made from machined aluminum with stainless steel Allen wrench screws. It accommodates up to eight standard 12.7 mm (½") pin stubs.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)