Documenti
931659
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-3Py56dOMe-OH
Novabiochem®, ≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H24N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
448.47
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Forma fisica
crystals or chunks
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Fmoc-L-3Py56dOMe-OH is an arginine analog that can be used to prepare novel peptides for usage as putative therapeutics or in the elucidation of structure-activity relationships.
Note legali
Product of Peptidream
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3