Documenti fondamentali
902535
Sigma-Aldrich
Amino-PEG4-t-butyl ester
Sinonimo/i:
tert-Butyl 1-amino-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oate, H2N-PEG4-CH2CH2COOtBu, H2N-dPEG(4)-CO-OtBu
Scegli un formato
250 MG
CHF 147.00
1 G
CHF 530.00
CHF 147.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 147.00
1 G
CHF 530.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H31NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
321.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
CHF 147.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Indice di rifrazione
n/D 1.4508
Densità
1.04479 g/mL
Gruppo funzionale
amine
ester
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NCCOCCOCCOCCOCCC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C15H31NO6/c1-15(2,3)22-14(17)4-6-18-8-10-20-12-13-21-11-9-19-7-5-16/h4-13,16H2,1-3H3
PKESARRNSGIDRD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
This heterobifunctional, PEGylated crosslinker features an amino group at one end and t-butyl-protected carboxyl group at the other, which can be deprotected with acidic conditions. The hydrophilic PEG linker facilitates solubility in biological applications. Amino-PEG4-t-butyl ester can be used for bioconjugation or as a building block for synthesis of small molecules, conjugates of small molecules and/or biomolecules, or other tool compounds for chemical biology and medicinal chemistry that require ligation. Examples of applications include its synthetic incorporation into antibody-drug conjugates or proteolysis-targeting chimeras (PROTAC® molecules) for targeted protein degradation.
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Note legali
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)