931586
(P(t-Bu)3)Pd(4-CF3-C6H4)(Br)
Sinonimo/i:
Bromo[tris(1,1-dimethylethyl)phosphine][4-(trifluoromethyl)phenyl]palladium, P(t-Bu)3 Pd G6 Br
About This Item
Prodotti consigliati
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Livello qualitativo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Br[Pd]([P](C(C)(C)C)(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1
Categorie correlate
Applicazioni
Learn more about G6 Buchwald precatalysts
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3