928011
Ready-to-Cast LiFePO4 (LFP) Slurry for Lithium ion battery
Sinonimo/i:
Blade coatable ink slurry for Lithium ion battery, LiFePO4 ink, Lithium iron phosphate ink
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
battery grade
Livello qualitativo
Tipo
(cathode materials)
Forma fisica
paste
Composizione
LiFePO4
>40 wt% active material
40-60 wt% solid content
Impurezze
<0.5% H2O
applicazioni
battery manufacturing
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C