Documenti fondamentali
927090
Sigma-Aldrich
Ni(COD)(CPDO-(OMe)Ph)
≥95%
Sinonimo/i:
(1,5-cyclooctadiene)(2,3,4,5-tetrakis(4-methoxyphenyl)cyclopenta-2,4-dien-1-one)nickel(0)
Scegli un formato
100 MG
CHF 201.00
500 MG
CHF 634.00
CHF 201.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 201.00
500 MG
CHF 634.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H40NiO5
Peso molecolare:
671.45
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.21
CHF 201.00
Check Cart for Availability
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder or chunks
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Punto di fusione
>300 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Ni(COD)(CPDO-(OMe)Ph) is a bench-stable 18-electron nickel–olefin complex that can be used for a variety of reactions.
Reference
Structurally Diverse Bench-Stable Nickel(0) Pre-Catalysts: A Practical Toolkit for In Situ Ligation Protocols
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Engle lab pioneers efficient catalytic methods, leveraging substrate directivity for streamlined organic synthesis and selective product formation.