806854
Silice
mesoporous SBA-15, <150 μm particle size, pore size 8 nm, Hexagonal pore morphology
Sinonimo/i:
Biossido di silicio
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
powder
Area superficiale
450-550 m2/g
Dimensione particelle
<150 μm
Dimensione pori
0.8-1.00 cm3/g pore volume
8 nm pore size
P. ebollizione
2230 °C (lit.)
Punto di fusione
>1600 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Mesoporous silica used in wastewater remediation, air cleaning, catalysis, bio-catalysis, and drug delivery.