Documenti fondamentali
915173
Sigma-Aldrich
LATP-coated Lithium Manganese Nickel Oxide (LMNO)
powder, battery grade
Sinonimo/i:
Lithium Aluminum Titanium Phosphate -coated Lithium Manganese Nickel Oxide, NANOMYTE® SP-10C
Scegli un formato
50 G
CHF 425.00
CHF 425.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
CHF 425.00
About This Item
Formula condensata:
LiMn1.5Ni0.5O4 + Li1.4Al0.4Ti1
Codice UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
CHF 425.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
battery grade
Livello qualitativo
Descrizione
Minimum Capacity: 110 mAh/g
Nominal Capacity (0.1C): ≥125 mAh/g
Stato
powder
Composizione
LiMn1.5Ni0.5O4 coated with 0.1 wt% Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3
Dimens. media delle particelle
5-8 μm (APS)
Dimensione particelle
5-8 μm
Dimensione grani
50-70 nm
applicazioni
battery manufacturing
Categorie correlate
Applicazioni
LATP coated Lithium manganese nickel oxide is a cathode material that can be charged at high voltage. Due to the high potential, the material has a higher energy density compared to lithium cobalt oxide and lithium iron phosphate.
Note legali
NANOMYTE is a registered trademark of NEI Corporation
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The lithium-ion battery: State of the art and future perspectives.
Zubi R, et al.
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 89, 292-308 (2018)
Li-ion battery materials: present and future.
Nitta N, et al.
Materials Today Communications, 18(5), 252-264 (2015)
The lithium-ion battery: State of the art and future perspectives
G Zubi, et al.
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 89, 292-308 (2018)