Documenti fondamentali
914487
Sigma-Aldrich
2-(Diphenylphosphanyl)benzamide
≥95%
Sinonimo/i:
2-(Diphenylphosphino)-benzamide, DPBM, Phosphine for Staundinger reduction
Scegli un formato
50 MG
CHF 101.00
250 MG
CHF 315.00
CHF 101.00
Disponibilità a magazzino: 0
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 101.00
250 MG
CHF 315.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H16NOP
Numero CAS:
Peso molecolare:
305.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Stato:
powder
Saggio:
≥95%
CHF 101.00
Disponibilità a magazzino: 0
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
P(c3c(cccc3)C(=O)N)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C19H16NOP/c20-19(21)17-13-7-8-14-18(17)22(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H,(H2,20,21)
Descrizione generale
It is recommended to make fresh stock stolutions prior to each use.
Applicazioni
2-(Diphenylphosphanyl)benzamide (DPBM) is a phosphine useful in the Staudinger reduction in chemical biology and medicinal chemistry. Recently, DPBM was demonstrated to faciliate the reactivation of CRISPR/Cas9 functions by removing azidomethylnicotinyl (AMN) groups used to masked gRNA and inhibit CRISPR systems. AMN groups were originally added with the use of RNA probe NAI-N3 (cat# 913812).[1]
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Shao-Ru Wang et al.
Nature communications, 11(1), 91-91 (2020-01-05)
Prokaryotes use repetitive genomic elements termed CRISPR (clustered regularly interspaced short palindromic repeats) to destroy invading genetic molecules. Although CRISPR systems have been widely used in DNA and RNA technology, certain adverse effects do occur. For example, constitutively active CRISPR