Documenti fondamentali
914339
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-Lys(Nvoc)-OH
≥98%
Sinonimo/i:
(S)-2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)-6-((4,5-dimethoxy-2-nitrobenzyloxy)carbonylamino)hexanoic acid, N2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-N6-(((4,5-dimethoxy-2-nitrobenzyl)oxy)carbonyl)-L-lysine, Lysine with photoremovable NVOC, Photocaged amino acid, Photocleavable lysine derivative
Scegli un formato
100 MG
CHF 277.00
CHF 277.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 277.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H33N3O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
607.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
CHF 277.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Stato
powder
Punto di fusione
108 °C (decomp.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[N+](=O)([O-])c1c(cc(c(c1)OC)OC)COC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O
InChI
1S/C31H33N3O10/c1-41-27-15-19(26(34(39)40)16-28(27)42-2)17-43-30(37)32-14-8-7-13-25(29(35)36)33-31(38)44-18-24-22-11-5-3-9-20(22)21-10-4-6-12-23(21)24/h3-6,9-12,15-16,24-25H,7-8,13-14,17-18H2,1-2H3,(H,32,37)(H,33,38)(H,35,36)/t25-/m0/s1
UOEGMVQGRMCJDM-VWLOTQADSA-N
Applicazioni
Fmoc-L-Lys(Nvoc)-OH is a lysine derivative compatible with solid-phase peptide synthesis (SPPS). The photolabile, N-terminal protecting group nitroveratryloxycarbonyl (NVOC) can be cleaved by photolysis at 350 nm. Photocaged amino acids such as these are useful in the synthesis of photocleavable chemical tools for spatial and temporal control over released molecules in biological applications.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)